Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for UN55, 15 mm
Product Code. 17530286 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UN55 Oven
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Equipment) unitSize
17530286 UN55 Oven Each
1 options
Product Code. 17530286
Brand: Memmert™ UN55B02072
Only null left
Add to basket
Add to basket
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifications
For Use With (Equipment) UN55 Oven
Type Drip Tray
Material Stainless Steel
Height (Metric) Rim: 15 mm
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.