Learn More
Descrizione
- Neoprene Gloves
- One piece, seamless, 0.015 gauge
- With O-rings
- For use with Labconco Protector™ Glove Boxes, Precise™ Glove Boxes and XPert™ Weigh Boxes.
Specifica
Specifica
| Color | Black |
| Material | Neoprene |
| Powdered | Powder Free |
| Size | 8.5 |
| Sterility | Non-sterile |
| Packaging Type | 1 pair |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?