Description
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front snap closure
- Straight cuffs
- White
Specifications
Specifications
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 4X-Large |
| Gender | Men's |
| Material | Polycotton |
| Color | White |
| Closure Type | Snaps |
| Cuff Style | Open |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | 3 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?